Learn More
Abcam Kit de perles de compensation (3,0-3,4 μm)
Code produit 32114665 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32114665 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32114665 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3227015mL
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Le kit de billes de compensation (3,0-3,4 μm) (ab322701) fait partie de la gamme des kits de détection de préparation & d’échantillons. Abcam Propose des réactifs et outils biologiques de haute qualité, incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
Le kit de billes de compensation (3,0-3,4 μm) (ab322701) fait partie de la gamme des kits de détection de préparation & d’échantillons. Abcam Propose des réactifs et outils biologiques de haute qualité, incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 5 mL