Learn More
IBA Lifesciences E. coli TOP10 compétentes
Code produit 12879416 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12879416 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
L’achat de ce produit nécessite une déclaration d’utilisateur final d’OGM valide.
Code produit 12879416 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 51600020
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
L’achat de ce produit nécessite une déclaration d’utilisateur final d’OGM valide.
Les cellules compétentes d’E. coli TOP10 sont chimiquement compétentes pour la propagation des plasmides
  • Escherichia coli compétents TOP10 Les cellules sont prêtes pour la transformation par choc thermique avec l'ADN vecteur et sa propagation ultérieure.
  • Les cellules chimiquement compétentes sont fournies sous forme de 20 réactions individuelles séparées. Les cellules transformées peuvent être sélectionnées par dépistage bleu / blanc.
  • Le génotype d'E. coli compétent TOP10 les cellules sont F-mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) 80lacZ M15 lacX74 recA1 ara 139 (ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG.
Ce produit nécessite l’expédition de glace sèche et est expédié directement depuis notre siège social en Allemagne. Veuillez noter qu’il ne peut pas être expédié depuis notre centre de distribution américain à Olivette, Missouri.
Specifications
Type de produit Cellules compétentes E. coli TOP10
Quantité 20 réactions