Learn More
Quickfit™ Ensemble complet d’extracteur Soxhlet
Code produit 12468786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12468786 200 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12468786 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur 200RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.20€
    442.61€ / 1 pièces
    Économisez 23.59€
    5% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
L’ensemble complet d’extracteur Soxhlet Quickfit™ comprend tous les composants en verre nécessaires pour réaliser une extraction solide-liquide, à savoir l’extracteur, le condenseur et le flacon d’évaporation.
  • Comprend un extracteur EX5/83, un condenseur CX7/08/SC, un flacon FR500/3S
  • Chaque assemblage comprend les composants de base pour l’extraction liquide-solide : Flacon / extracteur Soxhlet / condenseur / couvercles et clips associés
Spécification
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 200 mL
À utiliser avec (application) Extraction solide-liquide