Learn More
Epredia™ Ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121
Description
L’ensemble pour coloration manuelle complet 110 comprend :
- Bac à coloration 112 : Fabriqué en acier inox avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 85 x 75 mm (4,3 x 3,35 x 2,95 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 111 : Acier inoxydable
L’ensemble pour coloration manuelle complet 121 comprend :
- Bac à coloration 122 : verre non autoclavable avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 92 x 67 mm (4,3 x 3,6 x 2,6 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 123 : Acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) intérieure | 2,95 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 75 mm |
| Matériau de la boîte | Acier inoxydable |
| Comprend | Boîte à coloration 112, portoir de coloration 113, couvercle pour boîte à coloration 111 |
| Longueur (impériale) intérieure | 4,3 in |
| Longueur (métrique) intérieure | 110 mm |
| Matériau du rack | Acier inoxydable |
| Nombre de lames | 30 |
| Largeur (impériale) intérieure | 3,35 in |
| Largeur (métrique) intérieure | 85 mm |
| Afficher plus |