Learn More
Epredia™ Ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121
Code produit 12697706 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Boîte de coloration pour 110
Boîte de coloration, kit 121
Couvercle de boîte de coloration pour le kit 112
Couvercle de boîte de coloration pour le kit 121
Kit de coloration manuelle 110
Kit de coloration manuelle 121
Poignée de portoir pour 110/121
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
12697706 Kit de coloration manuelle 121 1 pièce
12687696 Kit de coloration manuelle 110 1 pièce
12607706 Boîte de coloration pour 110 1 pièce
12637706 Poignée de portoir pour 110/121 1 pièce
12607716 Boîte de coloration, kit 121 1 pièce
12617716 Couvercle de boîte de coloration pour le kit 121 1 pièce
12647706 Couvercle de boîte de coloration pour le kit 112 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12697706 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    158.51€ / 1 pièces
    Économisez 18.49€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 30 lames grâce aux kits de coloration manuelle complets Epredia™ 110 et 121, disponibles avec boîte en acier inox ou en verre non autoclavable.
Accueillez jusqu’à 30 lames avec les ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121 Thermo Scientific™, disponibles avec un bac en verre ou en acier inoxydable non autoclavable.
L’ensemble pour coloration manuelle complet 110 comprend :
  • Bac à coloration 112 : Fabriqué en acier inox avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 85 x 75 mm (4,3 x 3,35 x 2,95 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
  • Couvercle pour bac à coloration 111 : Acier inoxydable
L’ensemble pour coloration manuelle complet 121 comprend :
  • Bac à coloration 122 : verre non autoclavable avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 92 x 67 mm (4,3 x 3,6 x 2,6 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
  • Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
  • Couvercle pour bac à coloration 123 : Acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (impériale) intérieure 2,6 in
Profondeur (métrique) intérieure 67 mm
Matériau de la boîte Verre non autoclavable
Comprend Boîte à coloration 122, portoir de coloration 113, couvercle pour boîte à coloration 123
Longueur (impériale) intérieure 4,3 in
Longueur (métrique) intérieure 110 mm
Matériau du rack Acier inoxydable
Nombre de lames 30
Largeur (impériale) intérieure 3,6 in
Largeur (métrique) intérieure 92 mm
Max. Slide Size 3 x 2 in
Type de produit Kit de coloration manuelle 121
Solution Capacity 350 mL