Description
Kit de coloration manuelle complet 117 :
- Boîte à coloration 119 : Acier inoxydable, dimensions intérieures de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un rack de coloration entièrement rempli.
- Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimension maximale des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po).
- Couvercle pour boîte à coloration 118 : Acier inox
Kit de coloration manuelle complet 130 :
- Boîte à coloration 131 : Verre non autoclavable, dimensions intérieures : 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
- Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimensions maximales des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour boîte à coloration 132 : Acier inox
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) intérieure | 2,8 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 72 mm |
| Matériau de la boîte | Verre non autoclavable |
| Comprend | Bac à coloration 131, rack à coloration 120, couvercle pour bac à coloration 132 |
| Longueur (impériale) intérieure | 7,95 in |
| Longueur (métrique) intérieure | 202 mm |
| Matériau du rack | Acier inoxydable |
| Nombre de lames | 60 |
| Largeur (impériale) intérieure | 4,4 in |
| Largeur (métrique) intérieure | 112 mm |
| Afficher plus |