Learn More
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130
Code produit 12687706 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Boîte de coloration uniquement, kit 130
Boîte de coloration, kit 117
Couvercle de boîte de coloration, kit 117
Couvercle pour bac à coloration
Kit de coloration manuelle 130
Poignée de portoir, kits 117 et 130
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12687706 Poignée de portoir, kits 117 et 130 1 pièce
12677706 Couvercle de boîte de coloration, kit 117 1 pièce
12667706 Boîte de coloration, kit 117 1 pièce
12627716 Kit de coloration manuelle 130 1 pièce
12637716 Boîte de coloration uniquement, kit 130 1 pièce
12647716 Couvercle pour bac à coloration 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12687706 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 120
En stock
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux kits de coloration manuelle complets Epredia™ 117 et 130, disponibles avec boîte en acier inox ou en verre non autoclavable.
Kit de coloration manuelle complet 117 :
  • Boîte à coloration 119 : Acier inoxydable, dimensions intérieures de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un rack de coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimension maximale des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po).
  • Couvercle pour boîte à coloration 118 : Acier inox
Kit de coloration manuelle complet 130 :
  • Boîte à coloration 131 : Verre non autoclavable, dimensions intérieures : 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimensions maximales des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po)
  • Couvercle pour boîte à coloration 132 : Acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du rack Acier inoxydable
Nombre de lames 60
Max. Slide Size 3 x 2 in
Type de produit Poignée de portoir, kits 117 et 130