Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de coloration manuelle complet 100
Code produit 12657696 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle pour bac à coloration
Cuve à coloration
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
12657696 Cuve à coloration 1 pièce
12667696 Couvercle pour bac à coloration 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12657696 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 19 lames grâce à l’ensemble de coloration complet 100 Thermo Scientific™, comprenant une boîte en verre non autoclavable.
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 19 lames grâce à l’ensemble de coloration complet 100 Thermo Scientific™, comprenant une boîte en verre non autoclavable.
Comprend :
  • Portoir avec poignée 109
  • Boîte 102
  • Couvercle 101
Portoir à coloration 109 :
Fabrication en acier inoxydable et capacité allant jusqu’à 19 lames. La taille maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 in).
Boîte à coloration 102 :
Fabrication en verre non autoclavable, dimensions intérieures de 90 x 70 x 65 mm (3,5 x 2,75 x 2,55 in). Capacité maximale de 250 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
Couvercle pour boîte à coloration 101 :
Fabrication en acier inoxydable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (impériale) intérieure 2,55 in
Profondeur (métrique) intérieure 65 mm
Matériau de la boîte Verre non autoclavable
Longueur (impériale) intérieure 3,5 in
Longueur (métrique) intérieure 90 mm
Largeur (impériale) intérieure 2,75 in
Largeur (métrique) intérieure 70 mm
Type de produit Cuve à coloration
Solution Capacity 250 ml