Learn More
SI Analytics™ Pointe de titration avec tube
Code produit 10309671 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
TITRONIC Basic, TitroLine Easy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10309671 TITRONIC Basic, TitroLine Easy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10309671 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285227103
En stock
La pointe de titration avec tube SI Analytics™ est conçue pour être attachée à un titrateur afin d’augmenter la précision de l’application de titration.
  • Pointe pour titrateur
  • Modèle Z 3620
  • Livré complet avec tube
  • Pour une utilisation avec TITRONIC™ Basic et TitroLine™ Easy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pointe de titration complète
Comprend Tube
À utiliser avec (équipement) TITRONIC Basic, TitroLine Easy