Learn More
3M™ Comply™ Bandelettes indicatrices chimiques
Code produit 12529737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12529737 10 x 10 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12529737 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000002743
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Couleur Bleu à rose
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm
Longueur (métrique) 10 cm
Type de produit Bandelettes indicatrices chimiques
Matériau Peroxyde d’hydrogène
Quantité 1 000/paquet
Largeur (métrique) extérieure 10 cm