Learn More
3M™ Kit de test Bowie & Dick jetable pour autoclave Comply
Click to view available options
Quantité:
20 Paquets
Conditionnement:
20 pièces
Description
Grâce des produits chimiques colorés uniques, le pack de tests jetable pour autoclave de type Bowie & Dick 3M™ Comply™ est conforme à la norme BS EN 867-4 et porte la marque BSI KiteMark™.
- Rapide, efficace et jetable
- Simple et facile à utiliser
- Couleurs plus marquées et définition supérieure
- Précision, cohérence, fiabilité et reproductibilité
- Stockage facile des enregistrements
- Économie de temps
- Le papier peut être réutilisé pour la prise de notes Pour un usage unique dans les stérilisateurs pour charge poreuse lors des tests quotidiens Bowie & Dick.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | BS EN 867-4 |
| Type de produit | Test Bowie & Dick jetable pour autoclave |
| Quantité | 20 Paquets |