Learn More
3M™ Ruban indicateur Comply™
Code produit 15858022 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
55 m
Conditionnement:
42 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15858022 55 m 42 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15858022 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000138228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    316.19€ / 42 pièces
    Économisez 110.81€
    25% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Le ruban indicateur de conformité 3M™ fait partie intégrante d’un système de contrôle de stérilisation coordonné.
  • Les rubans extensibles de haute qualité adhèrent très bien à une grande variété d’emballages mous
  • Indicateur de type 1
  • Pour l’étanchéité des emballages
  • Couleur transparente du beige au noir
  • Fermeture sécurisée
  • Résultat facile à lire
  • Sans plomb, sans latex, sans solvant
Spécification
À utiliser avec (application) Emballage d’étanchéité, surveillance de l’exposition
Longueur (métrique) 55 m
Modèle Indicateur de type 1
Type de produit Ruban indicateur
Indicateur de stérilisation Changement de couleur clair du beige au noir
Méthode de stérilisation Vapeur
Largeur (métrique) extérieure 12 mm