Learn More
Compound E, MedChemExpress
Code produit 16473406
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473406 25 mg
16468597 5 mg
16465978 10 mg
16451399 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16473406 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14176
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Compound E
CAS 209986-17-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H24F2N4O3
Quantité 25 mg
Synonyme γ-Secretase-IN-1
Informations sur la solubilité DMSO : 115 mg/mL (234.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC(CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H]2C(N(C)C(C=CC=C3)=C3C(C4=CC=CC=C4)=N2)=O)=O)=O)=CC(F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 490.5
Poids de la formule 490.5
Pourcentage de pureté 98.75%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death