Learn More
Thermo Scientific Chemicals Composé E
Code produit 15426749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426749 0,5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426749 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65131.!D
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur analogue de l’état non transitoire, perméable aux cellules, puissant, sélectif, péptidomimétique, du traitement par le processus Notch et →-secrétase
CAS 209986-17-4
Formule moléculaire C27H24F2N4O3
Poids de la formule 490,50
Synonyme Inhibiteur de γ-sécrétase XXI ;
Sensibilité Sensible à la lumière
Forme Solide