Learn More
Kern Sohn Microscope à lumière transmise OBE
Code produit 17379521
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire
Trinoculaire
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
17379521 Trinoculaire 1 pièce
17369521 Binoculaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17379521 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur OBE 134
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Elegant, dynamic and impressive - the new all-round compound microscope for schools, training and laboratories.
  • Le KERN OBE 132 se distingue par son design exclusif et dynamique, à la robustesse et à l’ergonomie imbattables. Le compartiment de rangement pratique à l’arrière permet d’escamoter rapidement le câble d’alimentation. Le microscope peut aussi être alimenté par externe une batterie externe grâce au port USB
  • La LED de 3 W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection vos échantillons. 
  • Autre point fort, le tube Butterfly intégré de série, qui vous offre un angle d’observation idéal. Le condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture est un autre signe de qualité de la série OBE, qui assure une focalisation optimale de la lumière
  • La platine porte échantillon est réglable en hauteur grâce à des vis macro et micrométrique de part et d’autre du microscope. Un déplacement rapide de la préparation s’effectue grâce aux vis coaxiales
  • Un grand choix oculaires et d’objectifs sont disponibles
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: Enseignement scolaire, hématologie, sédiments, cabinets médicaux
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)
Spécification
Type de tête Trinoculaire
Type d’éclairage LED
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40X, 100X
Tension 230 V