Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré avec port d’entrée, 256 L, acier inox
Code produit 15824048 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15824048 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15824048 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ICP260F7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    437.00€ / 1 pièces
    Économisez 55.00€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : –12°C à +60°C
Spécification
Description Port d’entrée
Capacité (métrique) 256 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Incubateur réfrigéré par compresseur Memmert (ICP260)
Matériau Acier zingué
Plage de températures (métrique) -12°C à +60°C
Type Incubateur réfrigéré
Quantité À l’unité
Diamètre (métrique) 40 mm