Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré par compresseur ICP avec affichage double, 449 L, acier inox
Code produit 13408479 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
13408479 115/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 13408479 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ICP450
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Plage de températures : –12°C à +60°C
  • Présente un volume de chambre plus important et des changements rapides de température
  • Intérieur en acier inox et arrière du boîtier en acier zingué
  • Porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
  • Porte intérieure en verre
  • TwinDISPLAY. Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition.
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Alarmes visuelles et sonores
  • Système de chauffage par chemise d’air pour un chauffage léger intégral
  • Pas d’assèchement de la charge provoqué par le dispositif de refroidissement grâce à la séparation entre la chemise thermique et l’intérieur
  • Utilisation économe en énergie du système de refroidissement/chauffage sans CFC (réfrigérant R134a)
  • Système de dégivrage automatique très efficace
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité (métrique) 449 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Type de prise Type allemand
Plage de températures (métrique) -12°C à +60°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Affichage double TFT couleur haute résolution
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
Nbre de portes 2
Réfrigérant R134a
Précision de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 1 613 x 1 224 x 784 mm (H x l x P)
Largeur (métrique) 1224 mm
Largeur (métrique) intérieure 1040 mm
Hauteur (métrique) 1613 mm
Hauteur (métrique) intérieure 720 mm
Profondeur (métrique) intérieure 600 mm
Poids à l’expédition (métrique) 283 kg
Poids (métrique) 217 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz