Learn More
COMU(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346435 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11346435 100 g Flacon en verre 100g
11326435 5 g Flacon en verre 5g
11336435 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346435 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439481000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-05-2027
Ajouter au panier
Réactif de couplage
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075198-30-9
Formule moléculaire C12H19F6N4O4P
Poids moléculaire (g/mol) 428.27
Numéro MDL MFCD11975052 MFCD24368564 MFCD11975052
Clé InChI GPDHNZNLPKYHCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate
CID PubChem 44471148
Nom IUPAC [[(Z)-(1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthylidène)amino]oxy-morpholine-4-ylméthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N1CCOCC1)=[N+](C)C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau COMU*
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 151.4°C to 152.9°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 428.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.