Learn More
Cytiva Milieu Con A Sepharose™ 4B
Code produit 11534905 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534905 5 mL 5mL
11524905 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11534905 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17044003
 Article restreint
En stock
Un milieu de chromatographie d’affinité pour la capture de biomolécules glycosylées, y compris les glycoprotéines et les glycolipides
Très adapté à l’isolement des glycoprotéines de surface cellulaire des membranes solubilisées par un détergent.
  • Con A couplé à Sepharose , dans une matrice d'agarose à 4 % par activation au bromure de cyanogène
  • Se lie aux molécules qui contiennentα -D-mannose,α -D-glucose et résidus stériquement apparentés possédant des groupes hydroxyle disponibles en C-3, C-4 ou C-5
  • Adsorbant spécifique au groupe pour les molécules contenant des sucres
  • Concentration de Con A immobilisée : environ 13 mg/mL de milieu ; capacité de liaison de la thyroglobuline porcine : environ 30 mg/mL de milieu
  • Stable dans la gamme de pH de 4 à 9 et en présence de tous les tampons couramment utilisés.
  • Taille moyenne des particules : 90 μm
  • Fourni dans un tampon acétate 0,1 M, pH 6,0, contenant 1 M de NaCl, 1 mM de CaCl₂, 1 mM de MgCl₂, 1 mM de MnCl₂ et 20 % d'éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de liaison 30 mg/ml
Concentration de ligand 13 mg Con A/ml de milieu drainé
Matrice 4°% d’agarose
Granulométrie 90 μm
pH 4 à 9
Quantité 5 mL
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Pour la séparation et la purification de glycoprotéines, polysaccharides et glycoprotéines. Isole les glycoprotéines de la surface cellulaire à partir de membranes solubilisées par des détergents.
Ligand Concanavaline A
compliance-icons
Identifiant produit
  • Con A Sepharose 4B, 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol