Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Description
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Quantité | 5 mg |
| Source | Canavlia ensiformis |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Réactivité croisée | α-man, α-glc |
| Espèces | C. ensiformis |
| Recombinant | Native |
| Marqueur de protéine | None |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Excitation / émission | 590/617 nm |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.