Learn More
Pacific Handy Cutter Cutter de sécurité à lame dissimulée (lame remplaçable)
Code produit 17758977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17758977 Vert 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17758977 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur EZR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.81€
    524.59€ / 50 pièces
    Économisez 111.22€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Avez-vous besoin d’un couteau de sécurité avec le niveau de sécurité le plus élevé, et qui en outre doit être particulièrement robuste ? Le couteau de sécurité EZR offre une lame dissimulée qui peut d’abord être tournée puis remplacée individuellement. Ce couteau est particulièrement économique et vous réduisez le gaspillage à un minimum !
  • Le couteau de sécurité EZR offre une lame dissimulée qui peut d’abord être tournée puis remplacée individuellement.
  • Ainsi, ce couteau est particulièrement économique et vous réduisez le gaspillage à un minimum.
  • Le couvercle de lame est en métal pour vous permettre de percer et de couper vigoureusement.
  • Avec clip de ceinture pratique, œillet pour fixation de cordon ou suspension et séparateur de ruban métallique intégré.
Spécification
Type de produit Cutter de sécurité à lame dissimulée
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Couleur Vert