Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
BIOPHARMA
Code produit 11672929 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Basic Concentrator Plus
Concentrateur Plus avec pompe
Concentrator Plus
Concentrator Plus complet
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Comprend:
Rotor F-45-48-11
Sans rotor
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Alimentation électrique Comprend unitSize
11672929 Concentrator Plus complet 230 V, 50/60 Hz (UE) Rotor F-45-48-11 1 pièce
11692929 Concentrator Plus 230 V, 50/60 Hz (UE) Sans rotor 1 pièce
10433995 Basic Concentrator Plus 230 V, 50/60 Hz (UE) Rotor F-45-48-11 1 pièce
11338600 Concentrateur Plus avec pompe 230 V, 50/60 Hz (UE) Sans rotor 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11672929 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5305000304
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eppendorf Concentrator plus a été conçue pour offrir une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement à votre paillasse de laboratoire.
  • Livré en 3 configurations système
  • Fonctionnement extrêmement silencieux < 50 dB(A)
  • La pompe à membrane en PTFE résiste aux produits chimiques et ne nécessite pas d’entretien. Vous n’avez plus besoin de changer son huile
  • Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Large gamme de 15 options de rotor pour accueillir des tubes de 0,2 à 50 ml, des microplaques et des plaques PCR
  • Système d’entraînement à induction sans moteur résistant aux produits chimiques, chambre en acier inox pour un fonctionnement sans problème
  • Peut être raccordé à la plupart des pièges à froid disponibles sur le marché pour une utilisation avec des vapeurs
  • Couvercle revêtu pour une résistance chimique accrue
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Fréquence 50/60 Hz
    Comprend Rotor F-45-48-11
    Vide max. 20 mbar
    Type de pompe Pompe à vide à membrane intégrée
    Type Concentrateurs
    Tension 230 V
    Description Concentrator Plus complet
    Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Hauteur (métrique) 230 mm
    Vitesse 1 400 tr/min
    Puissance 350 W
    Largeur (métrique) 330 mm
    Dimensions (L x l x H) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 in)
    À utiliser avec (équipement) Rotor F-45-48-1