Description
- La technologie de chauffage de pointe confère le meilleur traitement possible à votre échantillon, assurant une concentration sous vide rapide, efficace et délicate d’ADN / ARN, de nucléotides, de protéines et d’autres échantillons liquides ou humides. Notre nouveau couvercle revêtu assure une meilleure résistance chimique aux acides et solvants organiques agressifs (par exemple, TFA, DMSO).
- Le Concentrator Plus est disponible avec trois configurations pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires des clients :
- Concentrateur de base pour la connexion à une pompe à vide existante
- Système complet avec pompe PTFE sans huile, sans entretien et sans solvant, équipé d’un piège à condensation intégrée
- Le système complet avec port de vide ajoute une capacité supplémentaire. Il permet d’utiliser la pompe à vide intégrée séparément sans avoir à la débrancher du système
- Choix de 3 modes de fonctionnement (aspirateur, centrifugeuse et dessiccateur) pour répondre à divers besoins applicatifs.
- Choix de trois modes d'application (aqueux, alcoolique ou à haute pression de vapeur) en fonction du solvant de l'échantillon, avec —une réduction du temps de traitement jusqu'à 20 %.
- Le choix de 4 niveaux de chauffage (ambiant, 30 °C, 45 °C, 60 °C) permet une concentration sûre et efficace de divers échantillons.
- La fonction de freinage peut être désactivée si vous utilisez des échantillons délicats
Spécification
Spécification
| Description | Rotor A-2-VC |
| Type | Rotor pour Concentrator plus pour plaques MTP, PCR et DeepWell |
| Capacité | 2 x 96 x 0,2 ml |
| Longueur max. du tube | 27 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Concentrator Plus |