Learn More
Eppendorf™ Rotors avec Concentrator Plus
Code produit 11960517 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
16 x 6,5 / 10 mL
18 x 10 mL
24 x 6 mL
2 x 96 x 0,2 ml
36 x 1,5 mL
6 x 15 / 50 mL
8 x 15 mL
8 x 16 mL
8 x 25 mL
Description:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Description Conditionnement
11960517 6 x 15 / 50 mL Rotor F-35-6-30 1 pièce
10737274 18 x 10 mL Rotor F-40-18-19 1 pièce
10337133 24 x 6 mL Rotor F-45-24-12 1 pièce
10125802 2 x 96 x 0,2 ml Rotor A-2-VC 1 pièce
10609503 16 x 6,5 / 10 mL Rotor F-45-16-20 1 pièce
10498983 36 x 1,5 mL Rotor F-40-36-12 1 pièce
10554244 8 x 15 mL Rotor F-45-8-17 1 pièce
10327423 8 x 16 mL Rotor F-50-8-18 1 pièce
10522844 8 x 15 mL Rotor F-50-8-16 1 pièce
10391584 8 x 25 mL Rotor F-35-8-24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11960517 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5490047001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    572.00€ / 1 pièces
    Économisez 53.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour offrir aux clients une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement aux paillasses de laboratoire
  • La technologie de chauffage de pointe confère le meilleur traitement possible à votre échantillon, assurant une concentration sous vide rapide, efficace et délicate d’ADN / ARN, de nucléotides, de protéines et d’autres échantillons liquides ou humides. Notre nouveau couvercle revêtu assure une meilleure résistance chimique aux acides et solvants organiques agressifs (par exemple, TFA, DMSO).
  • Le Concentrator Plus est disponible avec trois configurations pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires des clients :
  • Concentrateur de base pour la connexion à une pompe à vide existante
  • Système complet avec pompe PTFE sans huile, sans entretien et sans solvant, équipé d’un piège à condensation intégrée
  • Le système complet avec port de vide ajoute une capacité supplémentaire. Il permet d’utiliser la pompe à vide intégrée séparément sans avoir à la débrancher du système
  • Choix de 3 modes de fonctionnement (aspirateur, centrifugeuse et dessiccateur) pour répondre à divers besoins applicatifs.
  • Choix de trois modes d'application (aqueux, alcoolique ou à haute pression de vapeur) en fonction du solvant de l'échantillon, avec —une réduction du temps de traitement jusqu'à 20 %.
  • Le choix de 4 niveaux de chauffage (ambiant, 30 °C, 45 °C, 60 °C) permet une concentration sûre et efficace de divers échantillons.
  • La fonction de freinage peut être désactivée si vous utilisez des échantillons délicats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Rotor F-35-6-30
Type Rotors avec Concentrator Plus
Capacité 6 x 15 / 50 mL
Longueur max. du tube 123 mm
Diamètre max. du tube 29,5 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Concentrator Plus