Learn More
WTW™ Conductimètre portatif Cond 3210™
Code produit 10117083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité unitSize
10117083 CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117083 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2CA200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Description Single instrument
Comprend Instrument unique avec court manuel d’instructions, CD-ROM et piles
Précision (conductivité) ±0,5 % pleine échelle ±1 LSD
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Constante de cellule Fixe :0,475 cm–1 / 1 cm–1, Étalonnable :0,450 à 0,500 cm–1 / 0,585 à 715 cm–1 / 0,800 à 1,200 cm–1
Points d’étalonnage 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
Gamme (conductivité) 0 μS à 1000 mS
Résolution (conductivité) 0.01, 0.1 mS
Compensation thermique Automatique
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Résolution (salinité) 0.1 ppt
Précision (salinité) ±0.2% Full-scale
Gamme (TDS) 0 à 200 ppt
Résolution (TDS) 0.1 ppt
Précision (TDS) ±0.5% Full-scale
Résolution (température) 0.1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Points de données 200
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP67
Poids (métrique) 0.6 kg
Garantie 3 ans
Modèle Cond 3210
Alimentation électrique 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Type Conductimètre portatif
Largeur (métrique) 17.7 cm
Hauteur (métrique) 7.9 cm
Profondeur (métrique) 5.7 cm
Type de batterie NiMH
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1000 h