Learn More
Thermo Eutech™ Conductimètre COND 6+
Code produit 11579204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11579204 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11579204 Fournisseur Thermo Eutech™ Code fournisseur 01X289426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    485.00€ / 1 pièces
    Économisez 30.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conductimètre COND 6+, blindage/support en caoutchouc, électrode CONSEN91B
Conductimètre COND 6+, blindage / support en caoutchouc, électrode CONSEN91B
Caractéristiques du produit
  • Étalonnage du bouton-poussoir multipoints (jusqu’à 5 points) avec une précision de pleine échelle de ± 1 %
  • Possibilité d’étalonnage automatique rapide et facile ou d’étalonnage manuel personnalisé, proche de l’échantillon.
  • Gamme automatique pour les mesures de conductivité / TDS pour une réponse rapide et une meilleure résolution sur une large plage de mesure
  • Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures variables
  • La fonction de Maintien bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • Électrode avec compensation automatique de la température intégrée, conçue pour un piégeage minimal des bulles d’air pendant la mesure
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’instrument de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • Kit de mesure (en option) : contient tout ce dont vous avez besoin pour l’étalonnage et la mesure dans une mallette de transport robuste
Applications
Tests de routine : pour des contrôles rapides et précis de la conductivité ou TDS, sur le terrain et dans les écoles.
Environnement / agriculture : utile pour les contrôles des nutriants et des engrais dans les industries hydroponiques et agricoles.
Tests de la qualité de l’eau : Pour l’analyse de l’eau dure, de l’eau non traitée, de l’eau industrielle et de rinçage, de l’eau potable, de l’eau des effluents, de l’eau de la piscine et de l’eau de procédé. Idéal pour tous les types d’assurance qualité, les industries de l’impression et les tests de qualité de l’eau
Spécifications
  • Gamme de conductivité (basée sur une constante de cellule 1,0) :
    0,00 à 19,99 µS/cm
    20,00 à 199,9 µS/cm
    200,0 à 1 999 µS/cm
    2,00 à 19,99 mS/cm
    20,0 à 200,0 mS/cm
  • Résolution : 0,05 % de la pleine échelle
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle ± 1 LSD
  • Plage de températures : 0,0 à 100,0ºC / 32,0 à 212ºF (80,0ºC avec sonde fournie)
  • Résolution : 0,1ºC / 0,1ºF
  • Précision : ± 0,5ºC / ± 0,9ºF
  • Compensation : ATC / MTC (0 à 80ºC)
  • Normalisation : 20,0 ou 25,0ºC
  • Température de fonctionnement : 5 à 45ºC
  • Caractéristiques de l’instrument de mesure : Points d’étalonnage 4 (1 par plage) auto, 5 (1 par plage) manuel
  • Coefficient thermique : 0,0 à 10,0 %
  • Constante de cellule : 0,1, 1,0, 10,0 Arrêt automatique 20 min après avoir appuyé sur la dernière touche
  • Entrée BNC, prise phono 2,5 mm
  • Puissance / Autonomie : 4 piles alcalines x 1,5 V ‘AAA’ (incluses) ; > 500 heures
  • Dimensions / poids :
    Instrument de mesure (L x l x H) 15,7 x 8,5 x 4,2 cm ; 255 g en boîte (L x l x H) 36 x 28 x 8 cm ; 1 555 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) ± 1 % de la pleine échelle
Measurement Modes Conductivité, TDS, température, TDS, Temperature
Points d’étalonnage (conductivité) 4 (1 par gamme) automatique, 5 (1 par gamme) manuel
Gamme (conductivité) 0,00 à 19,99 μS/cm, 20,00 à 199,9 μS/cm, 200,0 à 1 999 μS/cm, 2,00 à 19,99 mS/cm, 20,0 à 200,0 mS/cm
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Type d’affichage LCD
Indice IP IP 54
Langues Français