Learn More
BUCHI Piège à condensats pour Rotavapor Condenseur
Code produit 15570570 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Thermoplastique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15570570 Thermoplastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15570570 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11061985
Expédition estimée: 11-01-2027
Il recueille et évacue les condensats qui peuvent s'accumuler à l'extérieur du condenseur.
  • Pour une utilisation avec V (bobine verticale) et HP condenseurs (haute performance)
  • Vert
  • TPE
  • Diamètre du raccord du tuyau de vidange : 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Thermoplastique
Type Insert de condenseur