Learn More
VELP Scientifica™ Kit de condensation pour échantillons d'eau
Code produit 17824687 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de concentration
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17824687 Kit de concentration 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17824687 Fournisseur VELP Scientifica™ Code fournisseur A00000477
En stock
Le kit de condensation pour échantillons d'eau se compose d'un réservoir de 3,5 litres et d'un condenseur qui permet la condensation et la collecte du liquide évaporé sans nécessiter d'intervention de l'opérateur.
Le kit de condensation permet la condensation et la collecte du liquide évaporé sans intervention de l'opérateur.
  • Il est composé d'un réservoir de 3,5 litres.
  • Pour les échantillons à faible teneur en azote, comme les échantillons d'eau, l'analyse TKN nécessite un volume d'échantillon important.
  • Lors de l'étape de digestion, l'évaporation du liquide pourrait entraîner le remplissage du réservoir de dilution KS 1000 et une augmentation significative de la quantité de réactifs.’ température.
  • Requis lorsque la somme des volumes d'échantillons à digérer est supérieure à 500 mL. 
  • Peut  être utilisé en remplacement du réservoir de dilution ou comme étape supplémentaire.
Spezifikation
Type de produit Kit de concentration
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.