Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseur
Code produit 10603073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
160 mm
160 mm
250 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) unitSize
10603073 NS 14/23 160 mm 1 pièce
10592493 NS 19/26 160 mm 1 pièce
10077720 NS 29/32 250 mm 1 pièce
10030501 NS 24/29 250 mm 1 pièce
12643830 NS 19/26 250 mm 1 pièce
10060142 NS 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10603073 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05210211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    40.95€ / 1 pièces
    Économisez 7.05€
    14% de réduction
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Condensateur pour la condensation des vapeurs.
  • Résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
Spécification
Longueur (métrique) 160 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 14/23
Type Condenseur