Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn
Code produit 10401834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) unitSize
10401834 NS 24/29 250 mm 1 pièce
10612995 NS 24/29 400 mm 1 pièce
10090654 NS 14/23 250 mm 1 pièce
11973421 NS 19/26 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10401834 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05223313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    75.94€ / 1 pièces
    Économisez 38.06€
    33% de réduction
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Deux olives en plastique filetées, filetages GL 14
Longueur (métrique) 250 mm
Numéro du joint conique standard NS 24/29