Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn, pour extracteurs, avec olives
Code produit 10306171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 29/32
NS 34/35
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10306171 NS 29/32 1 pièce
10244101 NS 34/35 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306171 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05226004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    78.58€ / 1 pièces
    Économisez 48.42€
    38% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Allihn pour condenser les vapeurs
  • Avec cône NS
  • Raccordement d’eau : olives
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre Duran