Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn, avec des filetages GL
Code produit 11943421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS24/29
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
11943421 NS24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11943421 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05223213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    75.50€ / 1 pièces
    Économisez 30.50€
    28% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581 et en plus de la norme DIN
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • E
Spécification
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Numéro du joint conique standard NS24/29