Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn avec des filetages GL
Description
- Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 500 mm |
| Nbre d’ampoules | 10 |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |