Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Davies
Code produit 10691702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) Conditionnement
10691702 NS 29/32 400 mm 1 pièce
10050381 NS 24/29 250 mm 1 pièce
10254101 NS 24/29 400 mm 1 pièce
10459172 NS 29/32 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10691702 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05215404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    128.84€ / 1 pièces
    Économisez 56.16€
    30% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Davies pour condenser les vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec zone de refroidissement de taille double
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Olives en verre
Longueur (métrique) 400 mm
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté (3.3)