Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Davies, avec filetage GL
Code produit 11546794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) Conditionnement
11546794 NS 29/32 250 mm 1 pièce
11556794 NS 24/29 400 mm 1 pièce
11566794 NS 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11546794 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05215314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    124.81€ / 1 pièces
    Économisez 72.19€
    36% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Davies pour condenser les vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec zone de refroidissement de taille double
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN&t
Spécification
Longueur (métrique) 250 mm
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre Duran