Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Liebig avec filetages GL
Code produit 10882811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
400 mm
500 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10882811 500 mm 1 pièce
10067989 750 mm 1 pièce
10673755 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10882811 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05210514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    77.09€ / 1 pièces
    Économisez 15.91€
    17% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En
Spécification
Comprend Filetages GL 14 avec deux olives en plastique filetées
Longueur (métrique) l’enveloppe 500 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32