Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs confomes à Liebig avec olives
Description
- Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 750 mm |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |