Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs confomes à Liebig avec olives
Code produit 10428792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10428792 500 mm 1 pièce
10171901 750 mm 1 pièce
10326171 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10428792 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05210504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00€
    59.24€ / 1 pièces
    Économisez 29.76€
    33% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Longueur (métrique) 500 mm
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté (3.3)