Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs confomes à Liebig avec olives
Description
- Condenseur conforme à Allihn
- Avec des olives de condenseur Liebig
- Conforme à la norme DIN 12576
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubu
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Numéro du joint conique standard | NS 14/23 |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |