Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Liebig, avec olives avec cône et rodage
Product Code. 10664392
Change view
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
Prise et cône NS 29/32
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Numéro du joint conique standard Unit Size
10664392 Prise et cône NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10664392 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 05210404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    54.94€ / 1 pièces
    Économisez 27.06€
    33% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Liebig conformes à la norme DIN 125776
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Specifikationer
Longueur (métrique) l’enveloppe 400 mm
Numéro du joint conique standard Prise et cône NS 29/32
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.