Description
- Débit élevé en raison de la conception avancée des condenseurs
- Le verre très résistant offre les niveaux de sécurité les plus élevés (DURAN™ verre borosilicate 3.3)
- Étanchéité garantie et protection contre les gaz dangereux grâce à des articulations de haute précision
- Stabilité et sécurité maximales avec le revêtement en plastique et en verre
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Condenseur vertical V |
| À utiliser avec (équipement) | Rotavapor R-210/R-215 |
| Matériau (revêtement) | P+G |