Learn More
BUCHI Condenseurs pour BUCHI Rotavapors
Product Code. 12758380 Shop All Buchi Products
Change view
Click to view available options
Type:
Condensateur S
Condenseur vertical V
Matériau (revêtement):
P+G
Sans revêtement
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Matériau (revêtement) Unit Size
12758380 Condensateur S P+G 1 pièce
12654709 Condenseur vertical V P+G 1 pièce
15600655 Condenseur vertical V Sans revêtement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12758380 Supplier BUCHI Supplier No. 048291
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Original BUCHI La verrerie garantit les plus hauts niveaux d'efficacité et de sécurité grâce à une fabrication de haute précision. Depuis plus de 80 ans, BUCHI fabrique des pièces en verre innovantes et durables pour faciliter le travail quotidien en laboratoire.
  • Débit élevé grâce à la conception avancée des condenseurs
  • Le verre à haute résistance offre les plus hauts niveaux de sécurité (DURAN™ verre borosilicaté 3.3)
  • Étanchéité garantie et protection contre les émanations dangereuses grâce à des joints de haute précision
  • Stabilité et sécurité maximales grâce au revêtement en plastique et en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Condensateur S
À utiliser avec (équipement) Rotavapor R-210/R-215
Matériau (revêtement) P+G