Learn More
Descripción
- Débit élevé en raison de la conception avancée des condenseurs
- Le verre très résistant offre les niveaux de sécurité les plus élevés (DURAN™ verre borosilicate 3.3)
- Étanchéité garantie et protection contre les gaz dangereux grâce à des articulations de haute précision
- Stabilité et sécurité maximales avec le revêtement en plastique et en verre
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Condenseur vertical V |
| À utiliser avec (équipement) | Rotavapor R-210/R-215 |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?