Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs avec cône et rodage
Code produit 10159310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10159310 250 mm 1 pièce
10376071 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10159310 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05210301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    42.88€ / 1 pièces
    Économisez 21.12€
    33% de réduction
Expédition estimée: 31-08-2026