Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs avec récepteur type Twisselmann
Code produit 10643242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
10643242 NS 34/35 1 pièce
10070251 NS 45/40 1 pièce
10161711 NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10643242 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05420105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    756.00€
    499.62€ / 1 pièces
    Économisez 256.38€
    33% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs avec récepteur
  • Type Twisselmann
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 70 mL
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Joint conique standard NS 34/35