Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de conditionnement, pour 3500/SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Conditioning Reagent is offered here as ready-to-use pouch compatible with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. It is designed to be used for priming the polymer pump, washing the polymer pump between polymer type changes, and during instrument shut down. The pouch has adequate volume for a one-time use. Incorporated into the label is a radio frequency identification (RFID) tag. The top part of the pouch fitment is sealed with a plastic film, which should be removed prior to installation on the instrument.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Matériau de départ | ADN |
| Quantité | 1 unité |
| Format | Sachet |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs génétiques série 3500, analyseurs génétiques série SeqStudio Flex |
| Type de produit | Réactif de conditionnement |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Contenu et stockage | Conserver les sachets entre 2 et 8°C. |