Learn More
Notrax Conductive Runner™ pour l’élimination rapide des charges statiques
Code produit 17702258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 829 x 91 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17702258 1 829 x 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17702258 Fournisseur Notrax Code fournisseur 743C3660BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.99€
    155.92€ / 1 pièces
    Économisez 49.07€
    23% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Revêtement conducteur pour l’élimination rapide des charges statiques pour paillasse, étagères, chariots, pendant le stockage et la manipulation des composants statiques sensibles. La surface supérieure bosselée est non directionnelle et facile à essuyer
  • Le revêtement conducteur dissipe l’électricité statique des éléments conducteurs
  • Protège les composants sensibles contre les chocs statiques
  • Surface supérieure résistante à l’abrasion et facile à essuyer avec l’article recommandé
  • 057 Nettoyant pour tapis
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
Spécification
Dimensions (L x l) 1 829 x 91 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 60 pi
Longueur (métrique) 1829 cm
Matériau Vinyle
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm