Learn More
SI Analytics™ Cellule de conductivité avec câble fixe de 1 m
Code produit 10661182 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cellule de mesure de la conductivité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10661182 Cellule de mesure de la conductivité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10661182 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285106189
En stock
La cellule de conductivité SI Analytics™ avec câble fixe de 1 m est constituée d’un capteur en platine et d’un arbre en verre.
  • Cellule à 4 broches
  • Corps en verre
  • Câble de 1 m avec fiche à 8 broches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cellule de mesure de la conductivité
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble Câble de 1 m avec fiche à 8 broches
Diamètre (métrique) 12 mm