Learn More
Consort Électrode de conductivité, platine général avec corps en verre
Code produit 11751999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
1 connecteur BNC, 2 connecteurs banane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11751999 1 connecteur BNC, 2 connecteurs banane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751999 Fournisseur Consort Code fournisseur SK20T
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Électrode de conductivité Consort, platine général avec corps en verre est une électrode de conductivité à usage général avec compensation automatique de la température / sonde de température intégrée (Pt1000) construite des bagues en platine double et fournie avec un câble de 1 m, une fiche BNC et 2 fiches banane pour la connexion de compensation automatique de la température.
Consort offre une grande variété de capteurs analytiques électrochimiques de haute qualité et de fournitures d’électrodes.
  • Conçu pour les applications de laboratoire, industrielles, biotechnologiques et médicales
  • À utiliser avec les instruments de mesure portatifs et compatibles avec les paillasses
  • Pendant l’étalonnage ou la mesure, les solutions doivent être agitées doucement pour garantir des mesures précises
  • Servez-vous de solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue
  • Rincez l’électrode entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer
  • Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure
  • Un indicateur de stabilité sur tous les instruments de mesure Consort invite l’utilisateur à prendre des mesures
Spécification
Constante de cellule 1 cm-1
Types de connecteurs 1 connecteur BNC, 2 connecteurs banane
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire, conductivités faibles et élevées, recherche, production, éducation
À utiliser avec (équipement) Conductimètre
Gamme de température (métrique) 0°C à 110°C
Type Électrodes de conductivité
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Matériau Corps en verre, bagues en platine double
Comprend Compensation automatique de la température / température
Jonction 2 pôles
Capteur Pt1000