Learn More
Hanna Instruments™ Conductimètre
Code produit 10420833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
95 g
215 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
10420833 95 g 1 pièce
10182221 215 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10420833 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98304
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Indicateur de conductivité
• Suivi continu de système de déminéralisation
• Alarme visuelle
• Pour le contrôle en continu des eaux déminéralisées
• Calibrage manuel en 1 point par potentiomètre
• Compensation automatique de 5 à 50°C
• Seuil d'alarme réglable de 1 à 5 μS/cm
• Indicateur 1018-2221
• Affichage LCD de la conductivité
• Alarme visuelle diode LED quand le seuil est dépassé de ±1 μS/cm
• Indicateur 1163-7230
• Sans affichage de la conductivité
• Alarme visuelle diode LED et un relais se déclenchant quand la valeur dépasse le seuil de ±1 μS/cm
• Montage des sondes par filetage externe 1/2 in.
• Indicateur de conductivité
• Ecran LCD + alarme
• Inclus avec cellule de conductivité câble 2 m et adaptateur secteur 12 VDC.
Spécification
Précision (conductivité) ±2 % à pleine échelle
Gamme (conductivité) 0,00 à 19,99 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,01 mS/cm
Compensation thermique Automatique (0° à 50°C)
Type d’affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 175 x 41 x 23 mm
Poids (métrique) 95 g
Type Conductimètre
Autonomie de la batterie Environ 200 heures de fonctionnement continu
Tension 1,5V